Imprimer
Tributylmethylammonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Dibutyl-N-methylbutan-1-aminium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide
T2679-25G T2679-5G
TCIAT2679-25GEA 285 EUR
TCIAT2679-25G TCIAT2679-5G
Tributylmethylammonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tributylmethylammonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₁₅H₃₀F₆N₂O₄S₂
Numéro MDL: MFCD12761447
Numéro CAS: 405514-94-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %