Imprimer
(3-(2,3-Époxypropoxy)propyl)triéthoxysilane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2675-25G T2675-5G
TCIAT2675-25GEA 34.1 EUR
TCIAT2675-25G TCIAT2675-5G
(3-(2,3-Époxypropoxy)propyl)triéthoxysilane ≥96.0% (par GC)
(3-(2,3-Époxypropoxy)propyl)triéthoxysilane
Formule: C₁₂H₂₆O₅Si
Point d'ébullition: 135°C
Point d'éclair: 118°C
Numéro MDL: MFCD01311705
Numéro CAS: 2602-34-8
EINECS: 220-011-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0f9d2b17c0dd9c805e75996f9a8f045e8d962e3&vid=f0f9d2b17c0dd9c805e75996f9a8f045e8d962e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %