Imprimer
2,2,2-Trichloroethyl sulphamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sulphamic acid 2,2,2-Trichloroethyl Ester, 2,2,2-Trichloroethoxysulphonamide
T2646-5G T2646-1G
TCIAT2646-5GEA 180 EUR
TCIAT2646-5G TCIAT2646-1G
2,2,2-Trichloroethyl sulphamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,2,2-Trichloroethyl sulphamate
Formule: C₂H₄Cl₃NO₃S
Numéro MDL: MFCD01683146
Numéro CAS: 69226-51-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C