Imprimer
1,3,5-Tri-O-benzoyl-ɑ-D-ribofuranose ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3,5-Tri-O-benzoyl-α-D-ribofuranose, 1,3,5-Tri-O-benzoyl-a-D-ribofuranose
T2641-25G T2641-5G
TCIAT2641-25GEA 229 EUR
TCIAT2641-25G TCIAT2641-5G
1,3,5-Tri-O-benzoyl-ɑ-D-ribofuranose ≥97.0% (par HPLC)
1,3,5-Tri-O-benzoyl-alpha-D-ribofuranose
Formule: C₂₆H₂₂O₈
Numéro MDL: MFCD00080818
Numéro CAS: 22224-41-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +82.0 to +88.0 deg (C=1, CHCl3)