Imprimer
Triethylene glycol-2-bromoethyl methyl ether ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Bromo-3,6,9,12-tetraoxatridecane, 13-Bromo-2,5,8,11-tetraoxatridecane, 2-[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl Bromide, m-PEG4-Br, mPEG4-Bromide
T2634-25G T2634-5G
TCIAT2634-25GEA 528 EUR
TCIAT2634-25G TCIAT2634-5G
Triethylene glycol-2-bromoethyl methyl ether ≥95.0% (par GC)
Triethylene glycol-2-bromoethyl methyl ether
Formule: C₉H₁₉BrO₄
MW: 271.15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12545963
Numéro CAS: 110429-45-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %