Imprimer
Trimethylsilyl trifluoroacetate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trifluoroacetic Acid Trimethylsilyl Ester
T2629-25G T2629-5G
TCIAT2629-25GEA 156 EUR
TCIAT2629-25G TCIAT2629-5G
Trimethylsilyl trifluoroacetate ≥95.0% (par GC)
Trimethylsilyl trifluoroacetate
Formule: C₅H₉F₃O₂Si
Point d'ébullition: 90°C
Point d'éclair: 13°C
Numéro MDL: MFCD00000413
Numéro CAS: 400-53-3
EINECS: 206-923-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %