Imprimer
Tiopronin ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(2-Mercaptopropionyl)glycine, 2-(2-Mercaptopropanamido)acetic acid
T2614-25G T2614-5G
TCIAT2614-25GEA 163 EUR
TCIAT2614-25G TCIAT2614-5G
Tiopronin ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Tiopronin
Formule: C₅H₉NO₃S
MW: 163.19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004861
Numéro CAS: 1953-02-2
EINECS: 217-778-4
Merck Index: 14,09453
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 95.0 to 101.0 deg-C