Imprimer
Dihydroxybis(hydrogen Lactato)titanium(IV) ∼44% dans un mélange propanol-2/eau
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Titanium(IV) bis(hydrogen Lactato)dihydroxide
T2612-25G T2612-500G
TCIAT2612-25GEA 17.6 EUR
TCIAT2612-25G TCIAT2612-500G
Dihydroxybis(hydrogen Lactato)titanium(IV) ∼44% dans un mélange propanol-2/eau
Dihydroxybis(hydrogen Lactato)titanium(IV)
Formule: C₆H₁₂O₈Ti
Numéro CAS: 79110-90-0
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Concentration (Gravimetric Method) 42.0 to 46.0 %