Imprimer
Dihydroxybis(ammonium lactato)titanium(IV) ∼40% dans un mélange propanol-2/eau
Fournisseur: TCI
Danger
T2611-25G T2611-500G
TCIAT2611-25GEA 18.7 EUR
TCIAT2611-25G TCIAT2611-500G
Dihydroxybis(ammonium lactato)titanium(IV) ∼40% dans un mélange propanol-2/eau
Dihydroxybis(ammonium lactato)titanium(IV)
Formule: C₆H₂₂N₂O₈Ti
MW: 298.115 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072736
Numéro CAS: 65104-06-5
EINECS: 265-409-0
ONU: 1219
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Gravimetric Method) 37.0 to 45.0 w/w%