Imprimer
N-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]succinimide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl (2-(trimethylsilyl)ethyl) carbonate, Teoc-OSu
T2591-1G T2591-5G
TCIAT2591-1GEA 39.6 EUR
TCIAT2591-1G TCIAT2591-5G
N-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]succinimide ≥98.0% (sur base azote total)
N-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]succinimide
Formule: C₁₀H₁₇NO₅Si
MW: 259.33 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02683467
Numéro CAS: 78269-85-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C