Imprimer
2',3',5'-Tri-O-acetyluridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T2549-25G T2549-5G
TCIAT2549-25GEA 245 EUR
TCIAT2549-25G TCIAT2549-5G
2',3',5'-Tri-O-acetyluridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2',3',5'-Tri-O-acetyluridine
Formule: C₁₅H₁₈N₂O₉
Numéro MDL: MFCD00023795
Numéro CAS: 4105-38-8
EINECS: 223-881-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C