Acide 2,3,5,6-tétrafluoro-4-sulfanylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
T2542-1G
T2542-5G
TCIAT2542-1GEA
58.3
EUR
TCIAT2542-1G
TCIAT2542-5G
Acide 2,3,5,6-tétrafluoro-4-sulfanylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,3,5,6-tétrafluoro-4-sulfanylbenzoïque
Formule:
C₇H₂F₄O₂S |
Numéro CAS:
5211-44-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 151.0 to 155.0 deg-C |