Imprimer
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tris(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)phosphine
T2526-1G T2526-5G
TCIAT2526-1GEA 186 EUR
TCIAT2526-1G TCIAT2526-5G
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine ≥98.0% (par GC)
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Formule: C₂₄H₉F₁₈P
MW: 670.28 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00042428
Numéro CAS: 175136-62-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53308729102d6e231d19b37816eb7859a526f350&vid=53308729102d6e231d19b37816eb7859a526f350&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C