Imprimer
Thieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T2513-1G T2513-5G
TCIAT2513-1GEA 94.6 EUR
TCIAT2513-1G TCIAT2513-5G
Thieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (par GC)
Thieno[3,2-b]thiophene
Formule: C₆H₄S₂
Point d'ébullition: 71°C
Numéro MDL: MFCD00179479
Numéro CAS: 251-41-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C