Imprimer
N-(Triphenylmethyl)-DL-serine methyl ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(Triphenylmethyl)-DL-serine Methyl Ester, N-Trityl-DL-serine Methyl Ester, Trt-DL-Ser-OMe, Methyl 3-hydroxy-2-(tritylamino)propanoate
T2500-25G T2500-5G
TCIAT2500-25GEA 240 EUR
TCIAT2500-25G TCIAT2500-5G
N-(Triphenylmethyl)-DL-serine methyl ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-(Triphenylmethyl)-DL-serine methyl ester
Formule: C₂₃H₂₃NO₃
MW: 361.44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00583950
Numéro CAS: 13515-76-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C