1-(Trimethylsilyl)-2-naphthyl trifluoromethanesulphonate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Trifluoromethanesulphonic acid 1-(Trimethylsilyl)-2-naphthyl Ester, 1-(Trimethylsilyl)-2-naphthyl Triflate
T2465-1G
T2465-5G
TCIAT2465-1GEA
178
EUR
TCIAT2465-1G
TCIAT2465-5G
1-(Trimethylsilyl)-2-naphthyl trifluoromethanesulphonate ≥96.0% (par GC)
1-(Trimethylsilyl)-2-naphthyl trifluoromethanesulphonate
Formule:
C₁₄H₁₅F₃O₃SSi Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro CAS:
252054-88-9 ONU: 3265 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |