L-Tyrosine-tert-butyl ester ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
H-Tyr-OtBu
T2446-25G
T2446-5G
TCIAT2446-25GEA
179
EUR
TCIAT2446-25G
TCIAT2446-5G
L-Tyrosine-tert-butyl ester ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
L-Tyrosine-tert-butyl ester
Formule:
C₁₃H₁₉NO₃ MW: 237.30 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00042644 Numéro CAS: 16874-12-7 EINECS: 240-902-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 140.0 to 145.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +23.0 to +27.0 deg (C=2, EtOH) |