Imprimer
L-Tyrosine benzyl ester-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: L-Tyrosine benzyl ester p-toluenesulphonate salt, H-Tyr-OBzl·TosOH, H-Tyr-OBzl.Tos-OH
T2443-25G T2443-5G
TCIAT2443-25GEA 42.9 EUR
TCIAT2443-25G TCIAT2443-5G
L-Tyrosine benzyl ester-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
L-Tyrosine benzyl ester-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₆H₁₇NO₃
MW: 443.51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038959
Numéro CAS: 53587-11-4
EINECS: 258-650-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -15.0 deg (C=3, MeOH)