Imprimer
D-Tryptophan benzyl ester hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-D-Trp-OBzl·HCl, H-D-Trp-OBzl.HCl
T2438-1G T2438-5G
TCIAT2438-1GEA 68.2 EUR
TCIAT2438-1G TCIAT2438-5G
D-Tryptophan benzyl ester hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
D-Tryptophan benzyl ester hydrochloride
Formule: C₁₈H₁₈N₂O₂
MW: 330.81 g/mol
Point de fusion: 215°C
Numéro MDL: MFCD00237293
Numéro CAS: 22839-16-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -35.0 deg (C=1, DMF)