Trimethyl-1,2,3-propanetricarboxylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
3-(Methoxycarbonyl)pentanedioic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 3-(Methoxycarbonyl)pentanedioate, 1,2,3-Propanetricarboxylic Acid Trimethyl Ester
T2429-1G
T2429-5G
TCIAT2429-1GEA
46.2
EUR
TCIAT2429-1G
TCIAT2429-5G
Trimethyl-1,2,3-propanetricarboxylate ≥97.0% (par GC)
Trimethyl-1,2,3-propanetricarboxylate
Formule:
C₉H₁₄O₆ Point d'ébullition: 150°C Densité: 1.18 |
Numéro MDL:
MFCD00040552 Numéro CAS: 6138-26-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |