Imprimer
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexane-carboxylicacid
T2424-1G T2424-5G
TCIAT2424-1GEA 35.2 EUR
TCIAT2424-1G TCIAT2424-5G
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₁F₃O₂
MW: 196.17 g/mol
Numéro MDL: MFCD09037363
Numéro CAS: 133261-33-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C