Imprimer
Acide 4-(trifluorométhyl)cyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T2417-5G T2417-1G T2417-25G
TCIAT2417-5GEA 85.8 EUR
TCIAT2417-5G TCIAT2417-1G TCIAT2417-25G
Acide 4-(trifluorométhyl)cyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-(trifluorométhyl)cyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-)
Formule: C₈H₁₁F₃O₂
Numéro MDL: MFCD00220049
Numéro CAS: 95233-30-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca6135b1771a7803639fdf5f44d9fb04c3d328c9&vid=ca6135b1771a7803639fdf5f44d9fb04c3d328c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %