Imprimer
Tripropylene glycol diacrylate ≥90.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tri(propyleneglycol)diacrylate
Stabilization: Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
T2389-25G T2389-500G T2389-100G
TCIAT2389-25GEA 17.6 EUR
TCIAT2389-25G TCIAT2389-500G TCIAT2389-100G
Tripropylene glycol diacrylate ≥90.0% (par GC) stabilisé
Tripropylene glycol diacrylate
Formule: C₁₅H₂₄O₆
MW: 300.35 g/mol
Point d'éclair: 172°C
Numéro MDL: MFCD00064598
Numéro CAS: 42978-66-5
EINECS: 256-032-2
ONU: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b20d4555637121601bd1e6c4cbac2cf69d0b696&vid=6b20d4555637121601bd1e6c4cbac2cf69d0b696&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomer)