Imprimer
Borane tetrahydrofuran complex 8,5% ∼0.9 mol/L dans le THF stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with sodium borohydride
T2346-100ML T2346-500ML
TCIAT2346-100MLEA 211 EUR
TCIAT2346-100ML TCIAT2346-500ML
Borane tetrahydrofuran complex 8,5% ∼0.9 mol/L dans le THF stabilisé
Borane tetrahydrofuran complex
Formule: C₄H₁₁BO
Point d'éclair: –22°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012429
Numéro CAS: 14044-65-6
EINECS: 237-881-8
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c927a43fead06b21e63ac7dc0cde1dd5a897d12c&vid=89eb8cdc58cb37ef3538a283aa09f6f025e833f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 8.5 to 9.4 w/w%