Imprimer

3,3,4,4-Tétrafluoropyrrolidine chlorhydrate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

T2342-1G T2342-100MG T2342-5G
TCIAT2342-1GEA 250 EUR
TCIAT2342-1G TCIAT2342-100MG TCIAT2342-5G
3,3,4,4-Tétrafluoropyrrolidine chlorhydrate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
3,3,4,4-Tétrafluoropyrrolidine chlorhydrate
Formule: C₄H₅F₄N
MW: 179.54 g/mol
Numéro MDL: MFCD06200835
Numéro CAS: 1810-13-5

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR