4,4,5,5-Tétraméthyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane ≥93.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Stabilization:
Stabilisé avec phénothiazine
T2297-1G
T2297-25G
T2297-5G
TCIAT2297-1GEA
26.4
EUR
TCIAT2297-1G
TCIAT2297-25G
TCIAT2297-5G
4,4,5,5-Tétraméthyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane ≥93.0% (par GC) stabilisé
4,4,5,5-Tétraméthyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule:
C₈H₁₅BO₂ Point d'ébullition: 40°C Point d'éclair: 34°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00192492 Numéro CAS: 75927-49-0 ONU: 3272 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |