Imprimer
9-(p-Tolyl)carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2227-1G T2227-5G
TCIAT2227-1GEA 49.5 EUR
TCIAT2227-1G TCIAT2227-5G
9-(p-Tolyl)carbazole ≥98.0% (par GC)
9-(p-Tolyl)carbazole
Formule: C₁₉H₁₅N
Numéro MDL: MFCD14708175
Numéro CAS: 19264-73-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C