Imprimer
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate, TSTU, 2-(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)-1,1,3,3-tetramethylisouronium tetrafluoroborate
T2224-1G T2224-5G
TCIAT2224-1GEA 17.6 EUR
TCIAT2224-1G TCIAT2224-5G
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate
Formule: C₉H₁₆BF₄N₃O₃
MW: 301.05 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077875
Numéro CAS: 105832-38-0
ONU: 1759
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %