Imprimer
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-ɑ-L-fucopyranose ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
T2207-1G T2207-5G
TCIAT2207-1GEA 109 EUR
TCIAT2207-1G TCIAT2207-5G
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-ɑ-L-fucopyranose ≥98.0% (par HPLC)
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-alpha-L-fucopyranose
Formule: C₁₄H₂₀O₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00069791
Numéro CAS: 64913-16-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -115.0 to -125.0 deg (C=1, CHCl3)