Imprimer
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) ≥75.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
T2184-1G T2184-5G
TCIAT2184-1GEA 196 EUR
TCIAT2184-1G TCIAT2184-5G
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) ≥75.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Formule: C₅₁H₄₂O₃Pd₂
Numéro MDL: MFCD00013310
Numéro CAS: 51364-51-3
EINECS: 479-280-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 75.0 %