Imprimer
1,3,4,6-Tetrakis(methoxymethyl)glycoluril ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
T2058-25G T2058-5G
TCIAT2058-25GEA 108 EUR
TCIAT2058-25G TCIAT2058-5G
1,3,4,6-Tetrakis(methoxymethyl)glycoluril ≥98.0% (sur base azote total)
1,3,4,6-Tetrakis(methoxymethyl)glycoluril
Formule: C₁₂H₂₂N₄O₆
Numéro MDL: MFCD00402438
Numéro CAS: 17464-88-9
EINECS: 241-480-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 122.0 deg-C