Imprimer
Tri-p-tolylsulphonium trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tris(4-methylphenyl)sulphonium Trifluoromethanesulphonate, Tri-p-tolylsulphonium Triflate
T2042-1G T2042-5G
TCIAT2042-1GEA 85.8 EUR
TCIAT2042-1G TCIAT2042-5G
Tri-p-tolylsulphonium trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tri-p-tolylsulphonium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₂₂H₂₁F₃O₃S₂
MW: 454.52 g/mol
Point de fusion: 106°C
Numéro MDL: MFCD06797188
Numéro CAS: 127820-38-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %
Melting point 105.0 to 111.0 deg-C