Imprimer
Bis(carboxymethyl)trithiocarbonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
T2036-25G T2036-5G
TCIAT2036-25GEA 580 EUR
TCIAT2036-25G TCIAT2036-5G
Bis(carboxymethyl)trithiocarbonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(carboxymethyl)trithiocarbonate
Formule: C₅H₆O₄S₃
Numéro MDL: MFCD00004357
Numéro CAS: 6326-83-6
EINECS: 228-693-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C