3-Ethyl-(-)-thiazolidine-3,4-dicarboxylate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
T1974-25G
T1974-5G
TCIAT1974-25GEA
216
EUR
TCIAT1974-25G
TCIAT1974-5G
3-Ethyl-(-)-thiazolidine-3,4-dicarboxylate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Ethyl-(-)-thiazolidine-3,4-dicarboxylate
Formule:
C₇H₁₁NO₄S |
Numéro MDL:
MFCD04117921 Numéro CAS: 127657-29-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 97.0 to 100.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -115.0 to -125.0 deg (C=1, H2O) |