Imprimer
Tri-o-tolylbismuth dichloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dichloro(tri-o-tolyl)bismuth, Tris(2-methylphenyl)bismuth Dichloride
T1957-1G T1957-5G
TCIAT1957-1GEA 81.4 EUR
TCIAT1957-1G TCIAT1957-5G
Tri-o-tolylbismuth dichloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tri-o-tolylbismuth dichloride
Formule: C₂₁H₂₁BiCl₂
MW: 553.28 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00092459
Numéro CAS: 6729-60-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %