Imprimer
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl triphenylphosphoranylidene-acetate, (Triphenylphosphoranylidene)acetic acid ethyl ester, (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane, Ethoxycarbonylmethylene-triphenylphosphorane, Ethyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
T1944-25G T1944-250G
TCIAT1944-25GEA 86.9 EUR
TCIAT1944-25G TCIAT1944-250G
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate ≥98.0% (par HPLC)
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Formule: C₂₂H₂₁O₂P
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009183
Numéro CAS: 1099-45-2
EINECS: 214-151-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C