Imprimer
2,4,6-Tri(4-pyridyl)-1,3,5-triazine ≥97.0% (sur base azote total), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Attention
T1937-1G T1937-5G
TCIAT1937-1GEA 86.9 EUR
TCIAT1937-1G TCIAT1937-5G
2,4,6-Tri(4-pyridyl)-1,3,5-triazine ≥97.0% (sur base azote total), purifié par sublimation
2,4,6-Tri(4-pyridyl)-1,3,5-triazine
Formule: C₁₈H₁₂N₆
Numéro MDL: MFCD00129048
Numéro CAS: 42333-78-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %