Imprimer
1,3,5-Tri(9H-carbazol-9-yl)benzene ≥98.0% (par HPLC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
T1934-1G T1934-5G
TCIAT1934-1GEA 158 EUR
TCIAT1934-1G TCIAT1934-5G
1,3,5-Tri(9H-carbazol-9-yl)benzene ≥98.0% (par HPLC), purifié par sublimation
1,3,5-Tri(9H-carbazol-9-yl)benzene
Formule: C₄₂H₂₇N₃
Numéro MDL: MFCD03844810
Numéro CAS: 148044-07-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76d76d1cea30184fd2580680fdbc9c773afc5874&vid=d3b7f1b19b4b1fcd63cd7111de11f42a41eaf78e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%