Imprimer
Tris(3,4,5-trifluorophényl)boroxin ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tris(3,4,5-trifluorophenyl)cycloboroxane, 3,4,5-Trifluorophenylboronic Anhydride
T1929-1G T1929-5G
TCIAT1929-1GEA 141 EUR
TCIAT1929-1G TCIAT1929-5G
Tris(3,4,5-trifluorophényl)boroxin ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(3,4,5-trifluorophényl)boroxin
Formule: C₁₈H₆B₃F₉O₃
MW: 473.66 g/mol
Numéro MDL: MFCD03844809
Numéro CAS: 223440-94-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity