Imprimer
1-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea ≥94.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Ureidopropyl)trimethoxysilane
T1915-25G T1915-250G
TCIAT1915-25GEA 33 EUR
TCIAT1915-25G TCIAT1915-250G
1-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea ≥94.0% (sur base azote total)
1-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea
Formule: C₇H₁₈N₂O₄Si
MW: 222.32 g/mol
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00216654
Numéro CAS: 23843-64-3
EINECS: 245-904-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 94.0 %