Imprimer
Acide 3,4,5-tris(benzyloxy)benzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4,5-Tribenzyloxybenzoic Acid
T1869-5G T1869-25G
TCIAT1869-5GEA 157 EUR
TCIAT1869-5G TCIAT1869-25G
Acide 3,4,5-tris(benzyloxy)benzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3,4,5-tris(benzyloxy)benzoïque
Formule: C₂₈H₂₄O₅
MW: 440.50 g/mol
Numéro MDL: MFCD00825832
Numéro CAS: 1486-48-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4139e99d93d1d9f91ef50775d58a67c969f7b64&vid=b4139e99d93d1d9f91ef50775d58a67c969f7b64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 198.0 deg-C