[5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrinato]cobalt(II) ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Cobalt tetramethoxyphenylporphyrin, [5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-21H,23H-porphinato]cobalt(II), Cobalt(II) meso-tetra(4-methoxyphenyl)porphine, 5,10,15,20-Tetrakis (4-methoxyphenyl)-21H,23H-porphine cobalt (II), 5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-21H,23H-porphine cobalt(II)
T1861-1G
T1861-5G
TCIAT1861-1GEA
61.6
EUR
TCIAT1861-1G
TCIAT1861-5G
[5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrinato]cobalt(II) ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
[5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrinato]cobalt(II)
Formule:
C₄₈H₃₆CoN₄O₄ |
Numéro MDL:
MFCD00010724 Numéro CAS: 28903-71-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 96.0 % |
Lambda max. | 415.0 to 425.0 nm (THF) |
Absorbance (E1%1cm) | min. 2000 (THF, 415.0 to 425.0 nm) |