Imprimer
Tetracyclo[6.2.1.1(3,6).0(2,7)]dodec-4-ene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1817-1G T1817-25G T1817-5G
TCIAT1817-1GEA 89.1 EUR
TCIAT1817-1G TCIAT1817-25G TCIAT1817-5G
Tetracyclo[6.2.1.1(3,6).0(2,7)]dodec-4-ene ≥96.0% (par GC)
Tetracyclo[6.2.1.1(3,6).0(2,7)]dodec-4-ene
Formule: C₁₂H₁₆
Point d'ébullition: 93°C
Numéro MDL: MFCD00213460
Numéro CAS: 21635-90-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %