Imprimer
N,N,N',N'-Tetraphenylbenzidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T1812-5G T1812-25G
TCIAT1812-5GEA 146 EUR
TCIAT1812-5G TCIAT1812-25G
N,N,N',N'-Tetraphenylbenzidine ≥98.0% (par GC)
N,N,N',N'-Tetraphenylbenzidine
Formule: C₃₆H₂₈N₂
Numéro MDL: MFCD00228123
Numéro CAS: 15546-43-7
EINECS: 239-599-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 236.0 deg-C