Imprimer
Tris(4-iodophenyl)amine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1724-25G T1724-5G
TCIAT1724-25GEA 229 EUR
TCIAT1724-25G TCIAT1724-5G
Tris(4-iodophenyl)amine ≥97.0% (par GC)
Tris(4-iodophenyl)amine
Formule: C₁₈H₁₂I₃N
Numéro MDL: MFCD01321198
Numéro CAS: 4181-20-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C