(2R,3R)-Tartranilic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la résolution optique
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
T1702-1G
T1702-5G
TCIAT1702-1GEA
67.1
EUR
TCIAT1702-1G
TCIAT1702-5G
(2R,3R)-Tartranilic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la résolution optique
(2R,3R)-Tartranilic acid
Formule:
C₁₀H₁₁NO₅ |
Numéro MDL:
MFCD01321193 Numéro CAS: 3019-58-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +114 to +120 deg (C=1, MeOH) |