Imprimer
Tri(2-thienyl)phosphine ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tri(thiophen-2-yl)phosphine
T1666-1G T1666-5G
TCIAT1666-1GEA 92.4 EUR
TCIAT1666-1G TCIAT1666-5G
Tri(2-thienyl)phosphine ≥96.0% (par GC)
Tri(2-thienyl)phosphine
Formule: C₁₂H₉PS₃
MW: 280.36 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00015471
Numéro CAS: 24171-89-9
EINECS: 246-059-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %