Imprimer
Methyl L-tryptophanate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Trp-OMe.HCl, H-Trp-OMe·HCl, L-Tryptophan methyl ester hydrochloride
T1657-25G T1657-5G
TCIAT1657-25GEA 110 EUR
TCIAT1657-25G TCIAT1657-5G
Methyl L-tryptophanate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Methyl L-tryptophanate hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂·HCl
MW: 254.7 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066134
Numéro CAS: 7524-52-9
EINECS: 231-385-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +21.0 deg (C=5, Methanol)