Trimethylene bis(4-aminobenzoate) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
1,3-Propanediol Bis(4-aminobenzoate), Propane-1,3-diyl bis(4-aminobenzoate), 1,3-Bis(4-aminobenzoyloxy)propane
T1646-25G
T1646-100G
TCIAT1646-25GEA
48.4
EUR
TCIAT1646-25G
TCIAT1646-100G
Trimethylene bis(4-aminobenzoate) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Trimethylene bis(4-aminobenzoate)
Formule:
C₁₇H₁₈N₂O₄ MW: 314.34 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00129765 Numéro CAS: 57609-64-0 EINECS: 260-847-9 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 126.0 to 130.0 deg-C |
Solubility in Acetone | almost transparency |