Imprimer
2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Trichloroacetyl)pyrrole, 2-(trichloroacetyl)-1h-pyrrole
T1619-25G T1619-5G
TCIAT1619-25GEA 79.2 EUR
TCIAT1619-25G TCIAT1619-5G
2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone ≥98.0% (par GC)
2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Formule: C₆H₄Cl₃NO
Numéro MDL: MFCD00128757
Numéro CAS: 35302-72-8
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74fc0076e1650eb24372a0c5bde905cc6afeea7d&vid=74fc0076e1650eb24372a0c5bde905cc6afeea7d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency